Stampa…
5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909285-1G OR909285-5G
APOSOR909285-1GEA 93.1 EUR
APOSOR909285-1G APOSOR909285-5G
5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
5-Isopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₁₀N₂
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16556133
CAS Number: 49633-25-2