Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909279-100G OR909279-25G OR909279-5G
APOSOR909279-100GEA 772 EUR
APOSOR909279-100G APOSOR909279-25G APOSOR909279-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014565
CAS Number: 2305-79-5