Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909246-1G OR909246-5G
APOSOR909246-1GEA 350 EUR
APOSOR909246-1G APOSOR909246-5G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001374
CAS Number: 43050-28-8