Stampa…
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR909243-1G OR909243-5G
APOSOR909243-1GEA 58.2 EUR
APOSOR909243-1G APOSOR909243-5G
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 255,1078 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443165
CAS Number: 151157-49-2