Stampa…
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909237-1G OR909237-5G
APOSOR909237-1GEA 60.9 EUR
APOSOR909237-1G APOSOR909237-5G
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 97%
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037152
CAS Number: 1135-67-7