Stampa…
4,5-Dichloro-o-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-methylaniline
OR909235-1G OR909235-5G
APOSOR909235-1GEA 168 EUR
APOSOR909235-1G APOSOR909235-5G
4,5-Dichloro-o-toluidine 98%
4,5-Dichloro-o-toluidine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Peso molecolare: 176,0432 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855825
CAS Number: 2387-08-8