Stampa…
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909227-1G OR909227-5G
APOSOR909227-1GEA 168 EUR
APOSOR909227-1G APOSOR909227-5G
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid 98%
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11172805
CAS Number: 99799-04-9