3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909225-25G
OR909225-5G
APOSOR909225-25GEA
435
EUR
APOSOR909225-25G
APOSOR909225-5G
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride
Formula:
C₈H₁₂ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13196469 CAS Number: 26926-55-6 |