Stampa…
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-N-methylaniline
OR909224-25G OR909224-5G
APOSOR909224-25GEA 568 EUR
APOSOR909224-25G APOSOR909224-5G
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
2-Methoxy-N-methyaniline
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,1790 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093822
CAS Number: 10541-78-3