1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR909222-1G
OR909222-25G
OR909222-5G
APOSOR909222-1GEA
82.9
EUR
APOSOR909222-1G
APOSOR909222-25G
APOSOR909222-5G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₉ClO₂ Peso molecolare: 196,64 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001289 CAS Number: 72934-37-3 |