Stampa…
3-Chloro-N-4-dimethylaniline hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909214-1G OR909214-5G
APOSOR909214-1GEA 168 EUR
APOSOR909214-1G APOSOR909214-5G
3-Chloro-N-4-dimethylaniline hydrochloride 98%
3-Chloro-N-4-dimethylaniline hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756444
CAS Number: 7745-94-0