1-Boc-piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine
OR909204-100G
OR909204-25G
APOSOR909204-100GEA
270
EUR
APOSOR909204-100G
APOSOR909204-25G
1-Boc-piperidine 95%
1-Boc-piperidine
Formula:
C₁₀H₁₉NO₂ Peso molecolare: 185,27 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093935 CAS Number: 75844-69-8 |