Stampa…
3,6-Dimethoxypyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909190-1G OR909190-5G
APOSOR909190-1GEA 168 EUR
APOSOR909190-1G APOSOR909190-5G
3,6-Dimethoxypyridazine 98%
3,6-Dimethoxypyridazine
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234224
CAS Number: 4603-59-2