Stampa…
5-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909171-1G OR909171-25G OR909171-5G
APOSOR909171-1GEA 109 EUR
APOSOR909171-1G APOSOR909171-25G APOSOR909171-5G
5-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 97%
5-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₈H₇ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026046
CAS Number: 23530-69-0