Stampa…
7,8-Dichloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909167-1G OR909167-5G
APOSOR909167-1GEA 219 EUR
APOSOR909167-1G APOSOR909167-5G
7,8-Dichloroquinoline 98%
7,8-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026044
CAS Number: 703-49-1