Stampa…
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909155-1G OR909155-25G OR909155-5G
APOSOR909155-1GEA 125 EUR
APOSOR909155-1G APOSOR909155-25G APOSOR909155-5G
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₉H₁₀N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855820
CAS Number: 23530-64-5