Stampa…
3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(tert-Butyl)pyrazole
OR909140-10G OR909140-1G OR909140-5G
APOSOR909140-10GEA 757 EUR
APOSOR909140-10G APOSOR909140-1G APOSOR909140-5G
3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
3-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127337
CAS Number: 15802-80-9