Stampa…
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909137-10G OR909137-1G OR909137-5G
APOSOR909137-10GEA 575 EUR
APOSOR909137-10G APOSOR909137-1G APOSOR909137-5G
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₇H₅ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04614735
CAS Number: 3226-47-9