Stampa…
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-3-methylphenacyl bromide
OR9091-5G OR9091-10G OR9091-1G
APOSOR9091-5GEA 575 EUR
APOSOR9091-5G APOSOR9091-10G APOSOR9091-1G
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone
Formula: C₉H₈BrClO
Peso molecolare: 247,53 g/mol
Punto di fusione: 56…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051586
CAS Number: 205178-80-9
UN: 3261
ADR: 8,III