3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909092-1G
OR909092-5G
APOSOR909092-1GEA
82.8
EUR
APOSOR909092-1G
APOSOR909092-5G
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Formula:
C₈H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00995159 CAS Number: 15197-75-8 |