Stampa…
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR909084-1G OR909084-25G OR909084-5G
APOSOR909084-1GEA 107 EUR
APOSOR909084-1G APOSOR909084-25G APOSOR909084-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula: C₈H₈BrNO
Peso molecolare: 214,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08544341
CAS Number: 105655-01-4