Stampa…
5-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR909064-1G OR909064-250MG
APOSOR909064-1GEA 186 EUR
APOSOR909064-1G APOSOR909064-250MG
5-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
5-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109431
CAS Number: 27187-13-9