Stampa…
3-Nitrobiphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Nitro-1,1'-biphenyl
OR908979-100G OR908979-10G OR908979-25G
APOSOR908979-100GEA 880 EUR
APOSOR908979-100G APOSOR908979-10G APOSOR908979-25G
3-Nitrobiphenyl 98%
3-Nitrobiphenyl
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007245
CAS Number: 2113-58-8