Stampa…
4-Bromobenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR908977-1G OR908977-250MG OR908977-5G
APOSOR908977-1GEA 111 EUR
APOSOR908977-1G APOSOR908977-250MG APOSOR908977-5G
4-Bromobenzothiazole 98%
4-Bromobenzothiazole
Formula: C₇H₄BrNS
Peso molecolare: 214,0800 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11858590
CAS Number: 767-68-0