Stampa…
6-Methylquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908976-100G OR908976-25G
APOSOR908976-100GEA 270 EUR
APOSOR908976-100G APOSOR908976-25G
6-Methylquinoline 98%
6-Methylquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006804
CAS Number: 91-62-3