Stampa…
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908968-1G OR908968-5G
APOSOR908968-1GEA 328 EUR
APOSOR908968-1G APOSOR908968-5G
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02269197
CAS Number: 2585-04-8