1,4,7,10-Tetraazaciclododecano 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₂₀N₄ Punto di fusione: 110…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066281 CAS Number: 294-90-6 EINECS: 425-450-9 UN: 1759 ADR: 8,III |