Stampa…
Trifenifosfina 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9088-1KG OR9088-250G OR9088-5KG
APOSOR9088-1KGEA 78.3 EUR
APOSOR9088-1KG APOSOR9088-250G APOSOR9088-5KG
Trifenifosfina 99+%
Trifenifosfina
Formula: C₁₈H₁₅P
Punto di ebollizione: 360 °C
Punto di fusione: 78…82 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003043
CAS Number: 603-35-0
EINECS: 210-036-0