Stampa…
4'-Methylformanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908773-1G OR908773-5G
APOSOR908773-1GEA 168 EUR
APOSOR908773-1G APOSOR908773-5G
4'-Methylformanilide 95%
4'-Methylformanilide
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 3085-54-9