4-tert-Butylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₇N Punto di ebollizione: 124 °C Densità: 0,927 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 107 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00040754 CAS Number: 39895-55-1 UN: 2735 ADR: 8,III |