Stampa…
3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dichloro-2-methylaniline
OR908621-10G OR908621-1G OR908621-5G
APOSOR908621-10GEA 757 EUR
APOSOR908621-10G APOSOR908621-1G APOSOR908621-5G
3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
3,4-Dichloro-o-toluidine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855814
CAS Number: 62077-25-2