1-Chloro-3-methyl-5-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chloro-5-nitrotoluene
OR908513-10G
OR908513-25G
APOSOR908513-10GEA
80
EUR
APOSOR908513-10G
APOSOR908513-25G
1-Chloro-3-methyl-5-nitrobenzene 97%
1-Chloro-3-methyl-5-nitrobenzene
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Peso molecolare: 171,58 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09955417 CAS Number: 16582-38-0 |