Stampa…
(3-(Pyridin-3-yl)phenyl)boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Pyridyl)benzeneboronic acid, [3-(Pyridin-3-yl)phenyl]boronic acid
OR908505-10G OR908505-1G OR908505-5G
APOSOR908505-10GEA 227 EUR
APOSOR908505-10G APOSOR908505-1G APOSOR908505-5G
(3-(Pyridin-3-yl)phenyl)boronic acid 95%
(3-(Pyridin-3-yl)phenyl)boronic acid
Formula: C₁₁H₁₀BNO₂
Peso molecolare: 199,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658918
CAS Number: 351422-72-5