2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9085-1G
OR9085-5G
APOSOR9085-1GEA
393
EUR
APOSOR9085-1G
APOSOR9085-5G
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Formula:
C₇H₁₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01693965 CAS Number: 1073-79-6 |