4-Isopropoxyaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908467-100G
OR908467-25G
APOSOR908467-100GEA
234
EUR
APOSOR908467-100G
APOSOR908467-25G
4-Isopropoxyaniline 96%
4-Isopropoxyaniline
Formula:
C₉H₁₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059188 CAS Number: 7664-66-6 |