Stampa…
2-Cyclopenten-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
OR9084-100G OR9084-25G OR9084-5G
APOSOR9084-100GEA 236 EUR
APOSOR9084-100G APOSOR9084-25G APOSOR9084-5G
2-Cyclopenten-1-one 98%
2-Cyclopenten-1-one
Formula: C₅H₆O
Peso molecolare: 82,1 g/mol
Punto di ebollizione: 151…154 °C
Densità: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001401
CAS Number: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III