Stampa…
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908323-1G OR908323-250MG OR908323-5G
APOSOR908323-1GEA 219 EUR
APOSOR908323-1G APOSOR908323-250MG APOSOR908323-5G
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059887
CAS Number: 1287753-39-2