Stampa…
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(2-Methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
OR908296-10G OR908296-1G OR908296-5G
APOSOR908296-10GEA 430 EUR
APOSOR908296-10G APOSOR908296-1G APOSOR908296-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₄
Peso molecolare: 196,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452784
CAS Number: 265664-52-6