Stampa…
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908214-100G OR908214-25G OR908214-5G
APOSOR908214-100GEA 295 EUR
APOSOR908214-100G APOSOR908214-25G APOSOR908214-5G
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone 96%
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
Formula: C₁₀H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001295
CAS Number: 6640-25-1