Stampa…
2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908203-1G OR908203-5G
APOSOR908203-1GEA 63.8 EUR
APOSOR908203-1G APOSOR908203-5G
2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
2-Cyano-2-methylpropanoic acid
Formula: C₅H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100210
CAS Number: 22426-30-8