Stampa…
Phenoxyacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908179-100G OR908179-500G
APOSOR908179-100GEA 0 EUR
APOSOR908179-100G APOSOR908179-500G
Phenoxyacetic acid 98%
Phenoxyacetic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 285 °C/760mmHg
Punto di fusione: 98…101 °C
Flash Pt: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004296
CAS Number: 122-59-8