Stampa…
2-Amino-3-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR908166-1G OR908166-25G OR908166-5G
APOSOR908166-1GEA 181 EUR
APOSOR908166-1G APOSOR908166-25G APOSOR908166-5G
2-Amino-3-methylbenzamide 98%
2-Amino-3-methylbenzamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04034517
CAS Number: 1885-32-1