Stampa…
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR908083-100G OR908083-25G OR908083-5G
APOSOR908083-100GEA 116 EUR
APOSOR908083-100G APOSOR908083-25G APOSOR908083-5G
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate
Formula: C₆H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428328
CAS Number: 72291-30-6