Stampa…
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908081-1G OR908081-250MG
APOSOR908081-1GEA 364 EUR
APOSOR908081-1G APOSOR908081-250MG
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12172988
CAS Number: 482311-23-9