Stampa…
2-Carboxycinnamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908071-1G OR908071-5G
APOSOR908071-1GEA 102 EUR
APOSOR908071-1G APOSOR908071-5G
2-Carboxycinnamic acid 95%
2-Carboxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004380
CAS Number: 612-40-8