Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908066-25G
OR908066-5G
APOSOR908066-25GEA
357
EUR
APOSOR908066-25G
APOSOR908066-5G
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate
Formula:
C₉H₉ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200781 CAS Number: 34040-62-5 |