Stampa…
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
OR908049-1G OR908049-5G
APOSOR908049-1GEA 43.7 EUR
APOSOR908049-1G APOSOR908049-5G
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₅H₂Br₂OS
Peso molecolare: 269,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00225242
CAS Number: 38071-22-6