Stampa…
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
OR908044-100G OR908044-25G OR908044-5G
APOSOR908044-100GEA 366 EUR
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G APOSOR908044-5G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formula: C₇H₁₁NO₂
Peso molecolare: 141,17 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034667
CAS Number: 1572-98-1