2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908028-1G
OR908028-5G
APOSOR908028-1GEA
190
EUR
APOSOR908028-1G
APOSOR908028-5G
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile
Formula:
C₆H₁₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10005348 CAS Number: 2273-40-7 |