Stampa…
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908021-1G OR908021-25G OR908021-5G
APOSOR908021-1GEA 132 EUR
APOSOR908021-1G APOSOR908021-25G APOSOR908021-5G
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
2-(Isopropylthio)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂S
Peso molecolare: 196,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07364761
CAS Number: 41394-95-0